Print…
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC52467-1G PC52467-5G
APOSPC52467-1GEA 140 EUR
APOSPC52467-1G APOSPC52467-5G
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₈F₂O₃
Peso Molecular: 214.166 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419433
Número CAS: 884-05-9