2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC52462-1G
PC52462-5G
APOSPC52462-1GEA
190
EUR
APOSPC52462-1G
APOSPC52462-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula:
C₉H₄Cl₂F₃NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número CAS:
886503-13-5 |