Print…
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC52453-1G PC52453-250MG PC52453-5G
APOSPC52453-1GEA 277 EUR
APOSPC52453-1G APOSPC52453-250MG APOSPC52453-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29036613
Número CAS: 1809161-65-6