3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC52449-1G
PC52449-250MG
APOSPC52449-1GEA
574
EUR
APOSPC52449-1G
APOSPC52449-250MG
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula:
C₉H₆F₄INO₂ Peso Molecular: 363.048 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número CAS:
2414146-33-9 |