Print…
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC52449-1G PC52449-250MG
APOSPC52449-1GEA 574 EUR
APOSPC52449-1G APOSPC52449-250MG
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₉H₆F₄INO₂
Peso Molecular: 363.048 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2414146-33-9