4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC52238-1G
PC52238-250MG
PC52238-5G
APOSPC52238-1GEA
306
EUR
APOSPC52238-1G
APOSPC52238-250MG
APOSPC52238-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
Fórmula:
C₉H₅F₅O₃ Peso Molecular: 256.126 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11858215 Número CAS: 79865-59-1 |