Print…
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC52235-1G PC52235-250MG
APOSPC52235-1GEA 654 EUR
APOSPC52235-1G APOSPC52235-250MG
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Fórmula: C₈H₇FN₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32638671
Número CAS: 365548-07-8