Print…
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC52234-1G PC52234-250MG
APOSPC52234-1GEA 654 EUR
APOSPC52234-1G APOSPC52234-250MG
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride 95%
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride
Fórmula: C₈H₇FN₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20727221
Número CAS: 1262587-80-3