Print…
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52217-1G PC52217-250MG
APOSPC52217-1GEA 422 EUR
APOSPC52217-1G APOSPC52217-250MG
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅ClFNO₂
Peso Molecular: 189.572 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09861352
Número CAS: 351367-77-6