Print…
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52213-1G PC52213-250MG
APOSPC52213-1GEA 328 EUR
APOSPC52213-1G APOSPC52213-250MG
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₁₁H₆F₈O₂
Peso Molecular: 322.151 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30062865
Número CAS: 1980063-30-6