Print…
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52199-50MG PC52199-100MG
APOSPC52199-50MGEA 0 EUR
APOSPC52199-50MG APOSPC52199-100MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Fórmula: C₇H₅F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18256104
Número CAS: 955112-64-8