Print…
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52197-1G PC52197-250MG
APOSPC52197-1GEA 429 EUR
APOSPC52197-1G APOSPC52197-250MG
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Grau técnico
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate
Fórmula: C₆H₇BrF₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27940538
Número CAS: 660840-16-4
UN: 1993
ADR: 3,III