Print…
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Iodo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene, 2-iodo-5-(trifluoromethyl)anisole
PC52196-1G PC52196-250MG PC52196-5G
APOSPC52196-1GEA 58 EUR
APOSPC52196-1G APOSPC52196-250MG APOSPC52196-5G
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₆F₃IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18398114
Número CAS: 1261752-45-7