Print…
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52190-1G PC52190-250MG PC52190-5G
APOSPC52190-1GEA 575 EUR
APOSPC52190-1G APOSPC52190-250MG APOSPC52190-5G
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Fórmula: C₇H₄BrF₂I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391111
Número CAS: 1261476-63-4