Print…
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52189-1G PC52189-250MG PC52189-5G
APOSPC52189-1GEA 575 EUR
APOSPC52189-1G APOSPC52189-250MG APOSPC52189-5G
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Fórmula: C₇H₄BrF₂I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391113
Número CAS: 1261496-16-5