Print…
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-chloro-2-(difluoromethyl)benzene
PC52184-1G PC52184-250MG
APOSPC52184-1GEA 522 EUR
APOSPC52184-1G APOSPC52184-250MG
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Fórmula: C₇H₄BrClF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698636
Número CAS: 627527-07-5