Print…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52180-1G PC52180-250MG PC52180-5G
APOSPC52180-1GEA 59.6 EUR
APOSPC52180-1G APOSPC52180-250MG APOSPC52180-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Fórmula: C₈H₄BrF₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812117
Número CAS: 2166881-48-5