Print…
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52179-1G PC52179-250MG
APOSPC52179-1GEA 522 EUR
APOSPC52179-1G APOSPC52179-250MG
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Fórmula: C₇H₃BrF₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28737893
Número CAS: 1804408-88-5