Print…
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52177-1G PC52177-250MG PC52177-5G
APOSPC52177-1GEA 522 EUR
APOSPC52177-1G APOSPC52177-250MG APOSPC52177-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
Fórmula: C₇H₃BrF₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28737888
Número CAS: 1782865-38-6