Print…
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3-(difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
PC52176-1G PC52176-250MG PC52176-5G
APOSPC52176-1GEA 105 EUR
APOSPC52176-1G APOSPC52176-250MG APOSPC52176-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Fórmula: C₇H₃BrF₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28166242
Número CAS: 1672663-79-4