Print…
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52173-1G PC52173-250MG PC52173-5G
APOSPC52173-1GEA 288 EUR
APOSPC52173-1G APOSPC52173-250MG APOSPC52173-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Fórmula: C₅H₅BrFN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09999913
Número CAS: 1289084-83-8