Print…
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC52152-1G PC52152-250MG
APOSPC52152-1GEA 654 EUR
APOSPC52152-1G APOSPC52152-250MG
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Fórmula: C₁₂H₁₆FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812098
Número CAS: 2366994-54-7
UN: 1759
ADR: 8,III