Print…
2,4-Difluoro-5-iodophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52128-1G PC52128-5G
APOSPC52128-1GEA 279 EUR
APOSPC52128-1G APOSPC52128-5G
2,4-Difluoro-5-iodophenol
2,4-Difluoro-5-iodophenol
Fórmula: C₆H₃F₂IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28986198
Número CAS: 1935521-44-0