Print…
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC52125-1G PC52125-250MG PC52125-5G PC52125-25G
APOSPC52125-1GEA 77 EUR
APOSPC52125-1G APOSPC52125-250MG APOSPC52125-5G APOSPC52125-25G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide 95%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₇BrFNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28986199
Número CAS: 1645275-47-3
UN: 3261
ADR: 8,III