Print…
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52119-1G PC52119-250MG
APOSPC52119-1GEA 406 EUR
APOSPC52119-1G APOSPC52119-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₅F₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28986197
Número CAS: 1935291-66-9