Print…
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52103-1G PC52103-250MG PC52103-5G
APOSPC52103-1GEA 144 EUR
APOSPC52103-1G APOSPC52103-250MG APOSPC52103-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrF₂O
Peso Molecular: 220.999 g/mol
Ponto de Fusão: 56…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22543686
Número CAS: 1326714-93-5