Print…
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52102-1G PC52102-5G PC52102-250MG
APOSPC52102-1GEA 261 EUR
APOSPC52102-1G APOSPC52102-5G APOSPC52102-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28740116
Número CAS: 1805109-31-2