Print…
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52097-1G PC52097-25G PC52097-5G
APOSPC52097-1GEA 139 EUR
APOSPC52097-1G APOSPC52097-25G APOSPC52097-5G
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₆FN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03840140
Número CAS: 92822-03-2