Print…
1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC520858-250MG PC520858-100MG PC520858-1G
APOSPC520858-250MGEA 0 EUR
APOSPC520858-250MG APOSPC520858-100MG APOSPC520858-1G
1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride 97%
1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Fórmula: C₅H₇F₂N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27987105
Número CAS: 1630906-91-0