Print…
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52085-1G PC52085-250MG
APOSPC52085-1GEA 435 EUR
APOSPC52085-1G APOSPC52085-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrFIN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28127023
Número CAS: 796968-89-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III