Print…
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC52084-1G PC52084-5G
APOSPC52084-1GEA 59.6 EUR
APOSPC52084-1G APOSPC52084-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₅Cl₂F
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09744684
Número CAS: 876384-47-3