Print…
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-2-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid
PC520838-1G PC520838-250MG
APOSPC520838-1GEA 197 EUR
APOSPC520838-1G APOSPC520838-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid 95%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02662600
Número CAS: 312-44-7