Print…
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520827-250MG PC520827-500MG
APOSPC520827-250MGEA 792 EUR
APOSPC520827-250MG APOSPC520827-500MG
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₂F₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23381905
Número CAS: 2244088-33-1