Print…
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520821-250MG PC520821-500MG
APOSPC520821-250MGEA 861 EUR
APOSPC520821-250MG APOSPC520821-500MG
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride
Fórmula: C₄H₆F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17677130
Número CAS: 1301738-59-9