Print…
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520807-1G PC520807-250MG PC520807-500MG PC520807-100MG
APOSPC520807-1GEA 1440 EUR
APOSPC520807-1G APOSPC520807-250MG APOSPC520807-500MG APOSPC520807-100MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride 97%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃F₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09040660
Número CAS: 187217-99-8