Print…
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520803-250MG PC520803-500MG
APOSPC520803-250MGEA 582 EUR
APOSPC520803-250MG APOSPC520803-500MG
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Fórmula: C₄H₆ClF₂NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27918725
Número CAS: 1187160-31-1