Print…
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
PC520799-1G PC520799-5G PC520799-25G
APOSPC520799-1GEA 26.1 EUR
APOSPC520799-1G APOSPC520799-5G APOSPC520799-25G
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine 98%
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃NO
Peso Molecular: 163.097 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185836
Número CAS: 1214377-44-2