Print…
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520788-1G PC520788-250MG PC520788-500MG
APOSPC520788-1GEA 582 EUR
APOSPC520788-1G APOSPC520788-250MG APOSPC520788-500MG
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Fórmula: C₅H₉ClFNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29925539
Número CAS: 1845693-87-9