Print…
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520786-250MG PC520786-500MG
APOSPC520786-250MGEA 792 EUR
APOSPC520786-250MG APOSPC520786-500MG
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Fórmula: C₅H₈ClF₂NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29074690
Número CAS: 1845716-99-5