Print…
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520780-1G PC520780-250MG PC520780-500MG
APOSPC520780-1GEA 1580 EUR
APOSPC520780-1G APOSPC520780-250MG APOSPC520780-500MG
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₆H₇F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23382132
Número CAS: 1408279-84-4