4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520778-1G
PC520778-5G
APOSPC520778-1GEA
176
EUR
APOSPC520778-1G
APOSPC520778-5G
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine ≥95%
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine
Fórmula:
C₁₃H₁₇BrFNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD22989488 Número CAS: 944279-31-6 |