Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520777-1G
PC520777-5G
APOSPC520777-1GEA
245
EUR
APOSPC520777-1G
APOSPC520777-5G
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate 97%
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate
Fórmula:
C₁₁H₁₂F₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD22683249 Número CAS: 55805-23-7 |