Print…
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52077-1G PC52077-250MG
APOSPC52077-1GEA 0 EUR
APOSPC52077-1G APOSPC52077-250MG
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Fórmula: C₁₀H₁₀F₁₃O₃P
Ponto de ebulição: 55…60 °C (0,03 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28014017
Número CAS: 61726-44-1