Print…
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520757-1G PC520757-5G
APOSPC520757-1GEA 187 EUR
APOSPC520757-1G APOSPC520757-5G
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride
Fórmula: C₇H₇FO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21881376
Número CAS: 882670-26-0