3-Bromobenzenesulphonyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520754-1G
PC520754-5G
APOSPC520754-1GEA
142
EUR
APOSPC520754-1G
APOSPC520754-5G
3-Bromobenzenesulphonyl fluoride 95%
3-Bromobenzenesulphonyl fluoride
Fórmula:
C₆H₄BrFO₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD22053310 Número CAS: 454-65-9 |