Print…
Hexafluoro-2-(2-hydroxyphenyl)propan-2-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC520743-1G PC520743-5G
APOSPC520743-1GEA 260 EUR
APOSPC520743-1G APOSPC520743-5G
Hexafluoro-2-(2-hydroxyphenyl)propan-2-ol 97%
Hexafluoro-2-(2-hydroxyphenyl)propan-2-ol
Fórmula: C₉H₆F₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18641877
Número CAS: 836-78-2
UN: 1993
ADR: 3,III