Print…
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520733-25G PC520733-50G
APOSPC520733-25GEA 605 EUR
APOSPC520733-25G APOSPC520733-50G
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene 95%
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fórmula: C₉H₇BrF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16619616
Número CAS: 67033-41-4