Print…
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC520730-1G PC520730-500MG PC520730-5G
APOSPC520730-1GEA 61.3 EUR
APOSPC520730-1G APOSPC520730-500MG APOSPC520730-5G
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16606170
Número CAS: 1227514-27-3