Print…
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52073-1G PC52073-250MG PC52073-5G
APOSPC52073-1GEA 0 EUR
APOSPC52073-1G APOSPC52073-250MG APOSPC52073-5G
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Fórmula: C₆H₁₀F₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28014019
Número CAS: 1820618-46-9
UN: 1993
ADR: 3,III