Print…
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
PC52072-1G PC52072-250MG PC52072-5G
APOSPC52072-1GEA 79.9 EUR
APOSPC52072-1G APOSPC52072-250MG APOSPC52072-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Peso Molecular: 234.023 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08702774
Número CAS: 1374208-42-0