Print…
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Fluoro-2-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride, 2-(Chlorosulphonyl)-5-fluoroanisole
PC52070-1G PC52070-250MG
APOSPC52070-1GEA 899 EUR
APOSPC52070-1G APOSPC52070-250MG
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClFO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185596
Número CAS: 1214377-19-1